Documenti fondamentali
Z692980
Fold and Snap test tube rack
for tubes, 13 mm, blue
Sinonimo/i:
Tube rack
Scegli un formato
1 EA
16,00 €
16,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
16,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.35
16,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
polypropylene
Caratteristiche
for tubes 13 mm
Holds 90 x 13 mm tubes
Holds 90 x 5-10 mL tubes
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Heathrow Scientific HS243073B
Lungh. × Largh. × Alt.
244 mm × 104 mm × 66 mm
Colore
blue
Descrizione generale
  • Easy-to-assemble polypropylene racks snap together in seconds.
  • Designed to remain stable in water baths.
  • Autoclavable.
  • Shipped flat.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)