Documenti fondamentali
Z765570
Tube rack for Benchmixer XL multi-tube vortexer
Holds 50 x 13 mm tubes
Scegli un formato
1 EA
50,30 €
50,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
50,30 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.77
50,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Caratteristiche
Holds 50 x 13 mm tubes
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific BV1010-13
Descrizione generale
Benchmixer XL vortexer head adapters to hold multiple tubes.
This rack enables use of 50 x 13 mm tubes in the BenchMixer XL heavy-duty hands-free mixing vortex mixer. Ideal for the QuEChERS pesticide analysis method.
Note legali
Benchmixer is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)