Vai a
Z334308
BRAND® test tube racks, PP
Holds 40 x 20 mm tubes, white
Sinonimo/i:
laboratory rack, test tube holder, test tube stand, tube rack
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
69,70 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122804
Manufacturer/tradename:
BRAND 4340020
Feature:
autoclavable at 121°C (2 bar), acc to DIN EN 258, positions 4 × 10, Holds 40 x 20 mm tubes
Material:
polypropylene
69,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
polypropylene
feature
autoclavable at 121°C (2 bar), acc to DIN EN 258, positions 4 × 10, Holds 40 x 20 mm tubes
manufacturer/tradename
BRAND 4340020
L × W × H
265 mm × 126 mm × 75 mm
color
white
General description
Versatile and inexpensive racks for common diameter test tubes. Sturdy construction, stackable.
Polypropylene racks snap together (three-pieces) for easy assembly, sturdy construction, stackable, and are available in four colors. Will not float in waterbath. Alphanumerical positions for clear sample identification. Wide spaces between positions.
Operating temperature: -20 to 90ºC. Autoclavable at 121ºC.
Other Notes
BR4340020 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BRAND® test tube racks, PP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)