Documenti fondamentali
Z690082
Sigma-Aldrich
Aldrich® PVC-coated open support ring
size L, ring diam. 127 mm
Scegli un formato
1 EA
136,00 €
136,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
136,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.35
136,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
aluminum
Misura
L
L × diam.
305 mm × 11 mm , arm
Diam. anello
127 mm
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)