Documenti fondamentali
Z690066
Sigma-Aldrich
Aldrich® PVC-coated open support ring
size S, ring diam. 76 mm
Scegli un formato
1 EA
90,70 €
90,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
90,70 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.35
90,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
aluminum
Misura
S
L × diam.
254 mm × 9 mm , arm
Diam. anello
76 mm
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)