Documenti fondamentali
SLW3830/06M
Pyrex® Gas distribution tubes
porosity grade 3
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 3830/06M
Scegli un formato
2 EA
74,10 €
74,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 EA
74,10 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
74,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
borosilicate glass tube
colorless tube
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
graduations: no
Produttore/marchio commerciale
SciLabware 3830/06M
D.E. ditale
15 mm
Diam. tubo
8 mm
Dimensione pori
grade 3 porosity
Tipo di binding
non-treated surface
Descrizione generale
  • Ideal for the dispersion of gas in liquids
  • Borosilicate glass tube with sintered thimble
  • Choice of thimble porosities to achieve optimum gas bubble size
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)