Documenti fondamentali
Z684910
Ace mixing baffle
shaft O.D. × L 10 mm × 310 mm, fits #11 Ace-Thred adapter, glass
Scegli un formato
1 EA
90,30 €
90,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
90,30 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
90,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
glass
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 12177-10
D.E. asta × lungh.
10 mm × 310 mm
Descrizione generale
Ace-Thred thermometer/tubing adapters to mate glass or PTFE (stainless steel core) mixing baffles to standard taper joints. Baffles can be adjusted vertically or rotated to increase agitation.
Note legali
Ace-Thred is a trademark of Ace Glass, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)