Documenti fondamentali
Z214728
ACE 316 SS stirring shaft
for flask size, 2,000 ‑ 5,000 mL
Scegli un formato
1 EA
213,00 €
213,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
213,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
213,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
stainless steel
Caratteristiche
for flask size 2,000 ‑ 5,000 mL
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 8074-04
Lunghezza
46 cm , overall
Dimens. estremità piatta
20 cm
Diam. asta
10 mm
Descrizione generale
Ground and polished shaft for use with 10 mm I.D. Trubore® bearing, either glass or PTFE. Supplied with removable button to accept standard PTFE and SS blades. Use without button for agitators listed below. Half the length of the shaft is machined flat to allow seating of set screws on agitators at variable positions on the shaft.
Note legali
Trubore is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)