Documenti fondamentali
Z508616
Sigma-Aldrich
PTFE stirrer blade
fits shaft o.d., 10 mm (with button), W 134 mm
Scegli un formato
1 EA
31,40 €
31,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
31,40 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
31,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
glass
Caratteristiche
fits shaft o.d. 10 mm (with button)
for flask size 5,000 ‑ 12,000 mL
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 8085-19
Larghezza
134 mm
Descrizione generale
Strong, non-scratch and Inert FDA grade, USP Class VI PTFE stirring blades, fits all standard button-tip stirring shafts.
Caratteristiche e vantaggi
  • Long-groove keyhole provides easy insertion into flask neck
  • Rotates into proper position for stirring action
  • Autoclavable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)