Documenti fondamentali
Z684872
Quick-release clamps
with 5/8 x 12 in. extension, for 150 mm (6 in.) Schott flange
Sinonimo/i:
clamps, quick release clamp
Scegli un formato
1 EA
314,00 €
314,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
314,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.43
314,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
stainless steel
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
case of 1
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 6517-56
Categorie correlate
Descrizione generale
SS clamps for use with reaction flasks and heads with a 100 mm Schott flange. The extension rod can be clamped to the support frame and helps stabilize the reaction assembly.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)