Documenti fondamentali
Z218707
Clamps
fits flask, 2,000 ‑ 4,000 mL
Sinonimo/i:
flask clamp, flask lab, lab flask, reaction flasks
About This Item
Codice UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.43
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Caratteristiche
fits flask 2,000 ‑ 4,000 mL
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 650811
Descrizione generale
Two-piece, black anodized aluminum clamp has three wing nuts to secure Ace reaction flask to head. Clamps also fit Pyrex reaction kettles.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)