Z678376
Finnpipette® F2 variable volume pipette
volume 1-10 mL
Scegli un formato
399,00 €
Scegli un formato
About This Item
399,00 €
Prodotti consigliati
Caratteristiche
color-coded red
electronic: no
single-channel
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Finn 4642110
Volume
1-10 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
- Advanced Volume Gearing mechanism (AVG) ensures increased accuracy and precision
- Big display with white numbers on black background for increased visibility
- Double action pipetting button with very light and smooth pipetting action
- Fully autoclavable
- Super blow-out piston with volumes of 50μl and below
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)