Documenti fondamentali
Z741398
Accuris Mini
capacity 100 g
Sinonimo/i:
laboratory balance, small weighing balance
Scegli un formato
1 EA
56,90 €
56,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
56,90 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.71
56,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Parametri
0.01 g readability
Capacità
100 g
outside size
6.6 cm (2.6 in.) × 9.9 cm (3.9 in.) × 1.9 cm (0.75 in.)
Diam. piattino
5.3 cm (2.1 in.) × 5.7 cm (2.25 in.)
Batteria
2 AAA
Categorie correlate
Descrizione generale
Accuris Mini Balances are extraordinarily compact, easy to use, and convenient for a variety of laboratory weighing applications. With a footprint of only 2.6 x 3.9 inches, these Mini Balances offer exceptional accuracy and linearity through their full weighing ranges.
These digital balances feature an easy to read, backlit, liquid crystal display. Buttons for ON/OFF, MODE and TARE are located on the front for easy access.
*Calibration weights NOT included
Note legali
Accuris is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)