Documenti fondamentali
Z675571
Polyethylene carboy
20 L
Scegli un formato
1 EA
177,00 €
177,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
177,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121820
NACRES:
NB.35
177,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F10795-0000
diam. × alt.
28 cm × 49.8 cm
Descrizione generale
The thick walls have smooth interior surfaces to ensure that contents drain out completely. The knurled cap permits a positive grip when tightening. The smooth sides accept adhesive labels and can be marked with most indelible markers. Gasket seal in deep threaded 83 mm cap offers watertight closure for storage or transport.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)