Z675601
Polyethylene carboy with spigot
size 20 L
Scegli un formato
277,00 €
Scegli un formato
About This Item
277,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
high-density polyethylene (Bottle and spigot)
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F11847-0050
Misura
20 L
Descrizione generale
- Spigot opens fully in one half-turn
- Molded of polyethylene, which resists corrosive acids and alkalis
- Extra heavy walls, yet lighter than glass
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)