Documenti fondamentali
Z671606
Rare earth stir bars
octagonal (with pivot ring), diam. 8 mm, L 25 mm
Scegli un formato
3 EA
17,80 €
17,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
3 EA
17,80 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.72
17,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
PTFE-coated (octahedral)
octagonal (with pivot ring)
Produttore/marchio commerciale
Cowie 001.525.RE
Lunghezza
25 mm
Diametro
8 mm
Descrizione generale
Stirring bars using rare earth magnets have significantly increased magnetic strength compared to those using Alnico magnets, but more importantly they are almost totally resistant to demagnetisation.
Stir bars using rare earth magnets are identified by a carbon black spot which us chemically inert.
Altre note
The high magnetic coupling power of rare earth stir bars may cause abrasion of the PTFE coating against the base of the container and where stirring arrays are used, as in multi-well plates, lateral interaction between stirrer bars may be observed.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)