Documenti fondamentali
Z664863
Heidolph stirrer fastening clamp
jaw capacity 13-32 mm , fastening clamp
Scegli un formato
1 EA
144,00 €
144,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
144,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103801
NACRES:
NB.72
144,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Produttore/marchio commerciale
Heidolph
Capacità ganasce
13-32 mm , fastening clamp
Descrizione generale
Clamp for Heidolph overhead stirrer stands S2, S2 XXL and telescope
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)