Documenti fondamentali
Z652903
Julabo® open circulating baths, E models
ED-5, AC/DC input 230 V AC, volume 4.5 L, temp. range 20-100 °C
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
Il prodotto Z652903 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Caratteristiche
CE compliant
integrated cooling coil & bath cover
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
ED-5
Julabo 9116405
Disponibilità
available only in EU
Campo di misura della temperatura
20-100 °C
Parametri
20-100 °C temp. range
±0.03 °C temp. stability
Capacità di riscaldamento
2 kw
Largh. × lungh. × alt.
17 cm × 33 cm × 36 cm
bath opening W × L × depth
15 cm × 15 cm × 15 cm
Capacità
4.5 L
Volume
4.5 L
4500 mL
Peso
7 kg
Descrizione generale
Baths with circulators mounted on a stainless steel bridge. Ready for temperature applications to an external loop circuit and/or simultaneous operation in the bath tank.
Economy series:
  • PID 1 temperature control
  • Bright LED-display for the actual value, 2 set point, resolution 0.1°C
  • Keypad for setpoint, switches automatically to actual value
  • High temperature cut off/dry running protection for non-flammable fluids (ED models) for flammable liquids (EH models)
  • ED models temperature range 20-100°C
  • EH models working temperature range 20-150°C
  • EH-5 model comes with lid
All other models need cover to be ordered separately.
Note legali
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)