Documenti fondamentali
Z610208
Hirschmann® graduated pipette, Class AS
capacity 50 mL , 0.2 mL accuracy
Scegli un formato
6 EA
166,00 €
166,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
6 EA
166,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
166,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
soda-lime glass
Caratteristiche
class AS
graduations
subdivision 0.2 mL
Supplied with a cotton plug end as standard
Confezionamento
pack of 6
Produttore/marchio commerciale
Hirschmann
Disponibilità
not available in USA and Canada
Altezza
450 mm
Capacità
50 mL , 0.2 mL accuracy
Colore
blue graduations
Descrizione generale
Conformity certified with dated batch idenification, suitable for DIN ISO 9000 laboratories. Main point ring graduation, zero at the top, graduated to the tip.
Note legali
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)