Documenti fondamentali
XX1614705
Millipore
Bottiglia con collo smerigliato Millipore per filtrazione sotto vuoto
2L, Conical bottom
Sinonimo/i:
Beuta con collo smerigliato, Beuta di filtrazione sotto vuoto, Sistema di filtrazione
Scegli un formato
1 EA
575,00 €
575,00 €
Disponibile per la spedizione il11 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
575,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
575,00 €
Disponibile per la spedizione il11 aprile 2025Dettagli
Materiali
borosilicate glass
tecniche
vacuum filtration: suitable
Capacità pallone
2 L
applicazioni
filtration
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Prodotto ausiliario per filtrazione sotto vuoto in vetro Millipore
Bottiglia con collo smerigliato, 2L, a fondo conico
Questi prodotti ausiliari sono stati concepiti per consentire la sostituzione di parti contenute nei kit per filtrazione sottovuoto Millipore in vetro o per allestire configurazioni alternative.
Questo articolo è un componente accessorio dei kit portafiltri “tutto-in-vetro” Millipore e del kit Millipore MilliSolve.