Documenti fondamentali
Z567442
Wilmad® Suprasil EPR tubes
O.D. 4 mm, L 250 mm, wall thickness 0.8 mm
Sinonimo/i:
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
Scegli un formato
1 EA
62,20 €
62,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
62,20 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121705
NACRES:
SB.32
62,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Wilmad 727-SQ-250M
Lunghezza
250 mm
D.E.
4 mm
Diam. tubo
4 mm
Spessore delle pareti
0.8 mm
Descrizione generale
Technological advances have increased the sensitivity in EPR spectroscopy, causing certain high Q cavities to pick up the signal from the impurities in natural CFQ quartz tubes. When this is the case, Suprasil EPR products which are made of synthetic material, are a better option because they can supress major impurity contents. Tubes come with cap.
Applicazioni
Suprasil EPR tubes are ideally suited for continuous wave (cw) experiments that require a constant filling factor or reproducibility on sample volume in the cavity.
Note legali
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)