Documenti fondamentali
Z566535
Wilmad® quartz (CFQ) EPR tubes
O.D. 4 mm, L 250 mm
Sinonimo/i:
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
Scegli un formato
5 EA
77,30 €
77,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 EA
77,30 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121705
NACRES:
SB.32
77,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
quartz tube
Confezionamento
pack of 5 ea
Produttore/marchio commerciale
Wilmad 707-SQ-250M
Lunghezza
250 mm
D.E.
4 mm
Diam. tubo
4 mm
Spessore delle pareti
0.5 mm
Descrizione generale
Clear Fused-Quartz (CFQ), is a naturally occurring material. It has a high dielectric constant and low levels of paramagnetic impurities. This NMR tube is suitable for use in routine testing in EPR spectropscopy, excluding UV irradiation and samples with low sensitivity.
Note legali
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. What is the wall thickness?
    1 risposta
    1. As mentioned in the 'PROPERTIES' section, this product has a wall thickness of 0.5mm.
      Utile?
  2. What is the quantity? 5 tubes for 70 or 1 tube for 70
    1 risposta
    1. This product is supplied as a package of 5 tubes. The price for 5 tubes is posted on the product page and varies according to region and local currency.