Documenti fondamentali
Z567345
Wilmad® quartz (CFQ) EPR tubes
O.D. 3 mm, L 159 mm
Sinonimo/i:
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
Scegli un formato
1 EA
51,20 €
51,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
51,20 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121705
NACRES:
SB.32
51,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
quartz tube
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Wilmad 705-PQ-6.25
Lunghezza
159 mm
D.E.
3 mm
curvatura
76 μm
Diam. tubo
3 mm
Spessore parete × concentricità × curvatura
0.48 mm × 76 μm × 76 μm
Spessore delle pareti
0.48 mm
Descrizione generale
Clear Fused-Quartz (CFQ), is a naturally occurring material. It has a high dielectric constant and low levels of paramagnetic impurities. This NMR tube is suitable for use in routine testing in EPR spectropscopy, excluding UV irradiation and samples with low sensitivity.
Note legali
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)