Documenti fondamentali
Z566845
Plas-Labs PCR UV chamber germicidal light package
rated at 254 nm
Sinonimo/i:
isolation chambers, pcr chambers
Scegli un formato
1 EA
940,00 €
940,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
940,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103406
NACRES:
NB.35
940,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Produttore/marchio commerciale
Plas-Labs 800-UV/18
tecniche
PCR: suitable
Descrizione generale
The PCR UV germicidal light package is rated at 254 nm and will decontaminate all surfaces of the interior of the Plas-Labs PCR UV chamber. The lamp should be activated 15 minutes prior to and 15 minutes after planned use.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)