Documenti fondamentali
Z557412
JULABO COOLING COIL FOR SHAKING WATER BATH
pack of 1 ea
Scegli un formato
1 EA
263,00 €
263,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
263,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103025
NACRES:
NB.77
263,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Julabo 8970416
Descrizione generale
Cooling coil for retrofitting shaking water baths SW22/SW23. The cooling coil is screwed into the water bath through the drain tap. Once installed, the bath may be operated near or slightly below the ambient temperature.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)