Documenti fondamentali
Z547530
Sigma-Aldrich
Graduated Valumetric bottles
polypropylene cap (with poly-vinyl liner), capacity 30 mL (1 oz)
Scegli un formato
48 EA
179,00 €
179,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
48 EA
179,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
179,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
clear bottle
polypropylene cap (with poly-vinyl liner)
round bottle
soda-lime glass bottle (Type III)
wide-mouth bottle
Giunto
Joints threaded neck (33-400)
Caratteristiche
with cap
Confezionamento
pkg of 48 ea
Produttore/marchio commerciale
WHEATON® W216966
Capacità
30 mL (1 oz)
diam. × alt.
34 mm × 68 mm
Descrizione generale
Ideal for use as sample bottles. They are also useful for dry powders, soil samples, and specimen storage. All bottles are made of clear, Type III soda lime glass.
Note legali
Valumetric is a trademark of Wheaton Industries, Inc.
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)