Documenti fondamentali
Z548766
Sigma-Aldrich
Aldrich® addition funnel with pressure-equalization arm
capacity 250 mL, joint: ST/NS 29/32
Sinonimo/i:
funnel glass, glass funnel, glass funnels
Scegli un formato
1 EA
138,50 €
138,50 €
Prezzo di listino277,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
138,50 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
138,50 €
Prezzo di listino277,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Giunto
joint: ST/NS29/32
Altezza
370 mm
Capacità
250 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
Cylindrical style with 2 mm PTFE stopcock (4 mm for 500 mL capacity).
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)