Documenti fondamentali
Z122521
Sigma-Aldrich
Aldrich® addition funnel with pressure-equalization arm
capacity 50 mL, joint: ST/NS 14/20
Sinonimo/i:
funnel glass, glass funnel, glass funnels
Scegli un formato
1 EA
192,00 €
192,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
192,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
192,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Giunto
joint: ST/NS14/20
Altezza
280 mm
Capacità
50 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
Cylindrical style with 2 mm PTFE stopcock (4 mm for 500 mL capacity).
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)