Documenti
Z247375
Coors Buchner funnel
capacity 2000 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Descrizione
For Filter Paper Diameter (mm): 185
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Coorstek 66247
Altezza
270 mm
Capacità
2000 mL
Diam. piatto
186 mm
Diametro
160 mm, perforated
Categorie correlate
Descrizione generale
Coors Buchner funnel is a fixed perforated porcelain plate. It is glazed inside and out except for rim.
Applicazioni
The Coor porcelain funnel has been used to promote filtration and channel flow.
Note legali
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Coors™ Buchner funnel capacity 25 mL
Z247308
Coors Buchner funnel
Coors™ Buchner funnel capacity 70 mL
Z247316
Coors Buchner funnel