Documenti fondamentali
Z542474
Ace O-rings, Viton®
I.D. 4.5 mm, wall size 1.78 mm
Scegli un formato
1 PKG
15,80 €
15,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
15,80 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
15,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
pkg of 12 ea
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 785504
Diam. int.
4.5 mm
Misura parete
1.78 mm
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
Z542717Z542709Z542466
Ace O-rings, Viton® I.D. 4.5 mm, wall size 1.78 mm
Z542474
Ace O-rings, Viton®
Ace O-rings, Viton® I.D. 21.9 mm, wall size 2.6 mm
Z542717
Ace O-rings, Viton®
Ace O-rings, Viton® I.D. 18.7 mm, wall size 2.6 mm
Z542709
Ace O-rings, Viton®
Ace O-rings, Viton® I.D. 3.7 mm, wall size 1.78 mm
Z542466
Ace O-rings, Viton®
manufacturer/tradename
Ace Glass 785504
manufacturer/tradename
Ace Glass 785570
manufacturer/tradename
Ace Glass 785526
manufacturer/tradename
Ace Glass 785502
I.D.
4.5 mm
I.D.
21.9 mm
I.D.
18.7 mm
I.D.
3.7 mm
wall size
1.78 mm
wall size
2.6 mm
wall size
2.6 mm
wall size
1.78 mm
Note legali
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)