Documenti fondamentali
Z530638
Sigma-Aldrich
Dropping bottle with graduated dropper
capacity 125 mL
Sinonimo/i:
dropper bottle, dropper bottles
Scegli un formato
1 EA
50,80 €
50,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
50,80 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
50,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
colorless bottle
glass bottle
round bottle
Giunto
joint ST/NS neck19/22
Confezionamento
pack of 1 ea
Capacità
125 mL
Descrizione generale
Clear glass dropping bottle with ground glass joint. The 1 mL dropper has 0.10 mL graduations.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)