Z530603
Dropping bottle with graduated dropper
capacity 30 mL
Sinonimo/i:
dropper bottle, dropper bottles
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Prodotti consigliati
Materiali
colorless bottle
glass bottle
round bottle
Giunto
joint ST/NS neck14/20
Confezionamento
pack of 1 ea
Capacità
30 mL
Descrizione generale
Clear glass dropping bottle with ground glass joint. The 1 mL dropper has 0.10 mL graduations.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)