Documenti fondamentali
Z529648
Sigma-Aldrich
Digital Wig-L-Bug® grinder/mixer
Multi-speed
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Ingresso CA/CC
110 V
Disponibilità
not available in EU
Largh. × prof. × alt.
4 3/4 in. × 10 1/4 in. × 8 in.
Descrizione generale
  • Easy-to-use icon-driven control panel
  • Membrane keypad is easily cleaned and disinfected
  • Safety cover shields capsules, reduces noise
  • Speeds of 3,800, 4,200, 4,600, and 4,800 rpm
  • Accurate digital circuitry with LED readout of time and speed
  • Vials and pestles sold separately
Note legali
Wig-L-Bug is a registered trademark of Dentsply Rinn
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)