Documenti fondamentali
Z111392
Sigma-Aldrich
Heavy-duty Wig-L-Bug® grinder/mixer analog
AC/DC input 115 V AC
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
Il prodotto Z111392 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Disponibilità
not available in EU
Descrizione generale
Useful for mixing and grinding that require constant and long periods of operation. Has a 30 minute timer and fan-cooled motor. Comes with vial adapter for 1/2 in. diam. × 1 in. long vials.
Note legali
Wig-L-Bug is a registered trademark of Dentsply Rinn
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)