Z524735
Glas-Col® Series STM heating mantles
for flask size, 3,000 mL, AC/DC input 230 V AC
About This Item
Prodotti consigliati
Caratteristiche
CSA approved
for flask size 3,000 mL
Produttore/marchio commerciale
Glas-Col 100BSTM1201
Disponibilità
not available in EU
Campo di misura della temperatura
≤650 °C (internal operating)
Uscita
970 watts
Descrizione generale
Caution: Series STM mantles are recommended for use with flammable solvents only when used with a Poncho safety shield (listed separately).
- Detachable 4ft, 3-wire cord and locking connector (except 12 and 22L models which have a terminal box)
- Not CE Compliant
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)