Documenti fondamentali
Z516333
Sigma-Aldrich
Multi-purpose distillation head
Overall H 230 mm, joint: ST/NS 14/20
Scegli un formato
1 EA
976,00 €
976,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
976,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
976,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Giunto
joint: ST/NS14/20
D.E.
28 mm
Alt. complessiva
230 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
With vacuum take-off and anti-splash design. Useful as a concentrator, condenser, reflux head, or addition funnel. 4 mm PTFE stopcock.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)