Documenti fondamentali
Z516244
Sigma-Aldrich
Aldrich® fraction cutter head
joint: ST/NS 29/32
Scegli un formato
1 EA
1.100,00 €
1.100,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
1.100,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
1.100,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Giunto
joint: ST/NS29/32
Categorie correlate
Descrizione generale
50 mL barrel, with 4 mm bore glass stopcocks.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)