Documenti fondamentali
Z530808
Sigma-Aldrich
Flexible PTFE adapter
top male joint: ST/NS 24/40, bottom male joint: ST/NS 24/40
Scegli un formato
1 EA
236,00 €
236,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
236,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
236,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Giunto
male joint: ST/NS bottom24/40
male joint: ST/NS top24/40
Descrizione generale
Used for the transfer of powders and liquids. Can be compressed to approximately 190 mm or expanded to 250 mm. Glass joints with flexible corrugated PTFE tubing is pliable enough to create an offset adapter.
Altre note
Picture is an example of male and female joint style.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)