Documenti fondamentali
Z516171
Sigma-Aldrich
Aldrich® modified Dean-Stark trap
reservoir capacity 8 mL, Joints: ST/NS 24/40 (2)
Scegli un formato
1 EA
579,00 €
579,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
579,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
579,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Giunto
Joints: ST/NS24/40 (2)
Capacità serbatoio
8 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
Designed specifically for azeotropic distillation using solvents heavier than water (e.g., chloroform). The 8 mL reservoir version is specifically designed for small scale azeotropic distillation of valuable solvents using heavy water. 2 mm bore PTFE stopcock and 300 mm overall height.
The Modified Dean-Stark Technique (see Fig. 1)
1.
Solvent vapors condense and collect in the receiver
2. The modified Dean-Stark trap separates the two components
3. The heavier than water layer sinks to the bottom of the trap leaving the water on top
4. The solvent is forced back through the inside tube and returned to the boiling flask
5. The upper water layer is drained out through the 2 mm PTFE stopcock
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)