Z516260
Aldrich® Dean-Stark trap
capacity 100 mL, joint: ST/NS 29/32
Scegli un formato
514,00 €
Scegli un formato
About This Item
514,00 €
Prodotti consigliati
Giunto
joint: ST/NS29/32
Capacità
100 mL
Clearance braccio laterale
100 mm
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)