Documenti fondamentali
Z515701
Sigma-Aldrich
Schlenk Kjeldahl reaction and storage flask
female joint: ST/NS 14/20, capacity 100 mL
Sinonimo/i:
schlenk flasks, schlenk tubes, storage tube
Scegli un formato
1 EA
101,00 €
101,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
101,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
101,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
borosilicate glass
pear-shaped
single-neck
Giunto
female joint: ST/NS14/20
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Female Joint: ST/NS & screw cap
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
Capacità
100 mL
Descrizione generale
2 mm glass stopcock. The side-arm accommodates a septum (use Z565695 or Z565679). Designed for small-scale manipulation of air and moisture-sensitive reagents. Thermoplastic screw caps with Viton O-rings usable to 140 deg C.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)