Documenti fondamentali
Z374423
Sigma-Aldrich
Scienceware® electrophoresis plate rack, coated steel
7 slots for single plates and 3 slots for double plates, pkg of 1 ea
Sinonimo/i:
electrophoresis plate storage
Scegli un formato
1 EA
147,00 €
147,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
147,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.51
147,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
epoxy (coated steel)
Grado
electrophoresis grade
Caratteristiche
Holds 3 x double plates
Holds 7 x plates
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F13595-0000
Lungh. × Largh. × Alt.
20 cm (7.75 in.) × 16 cm (6.25 in.) × 18 cm (7.5 in.)
Descrizione generale
Offers unmatched versatility for conveniently drying and storing up to 10 electrophoresis plates (7 slots for single plates and 3 slots for double plates). Made of epoxy-coated heavy-duty steel, with rubber pads on the bottom of the rack to keep the rack from sliding.
Note legali
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)