Documenti fondamentali
Z507237
Supelco
Michel-Miller Swagelok® adapter
NPTF 1/16 in., PTFE, Ace-Thred for #11
Scegli un formato
1 EA
75,70 €
75,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
75,70 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.52
75,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
PTFE
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 584444
tecniche
LPLC: suitable
NPTF
1/16 in.
Raccordi
Ace-Thred for #11
Descrizione generale
Use to make Swagelok tubing connections with Ace threaded glassware. One end is Ace-Thred, other is NPTF. Connects tubing to M-M columns. Adapters with #50 Ace-Thred fit Ace large columns.
Note legali
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)