Documenti fondamentali
Z505455
Sigma-Aldrich
Ace O-ring, CAPFE
wall size 2.6 mm, I.D. 12.4 mm
Scegli un formato
1 EA
29,00 €
29,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
29,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
29,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 7855820
Diam. int.
12.4 mm
Misura parete
2.6 mm
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)