Documenti fondamentali
Z505366
Ace O-ring, CAPFE
I.D. 10.8 mm, wall size 1.78 mm
Scegli un formato
1 EA
31,73 €
31,73 €
Prezzo di listino34,20 €Risparmia il 7%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
31,73 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
31,73 €
Prezzo di listino34,20 €Risparmia il 7%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 7855810
Diam. int.
10.8 mm
Misura parete
1.78 mm
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5