Documenti fondamentali
Z504653
Sigma-Aldrich
Ace O-rings, FETFE®
I.D. 4.5 mm, wall size 1.78 mm
Scegli un formato
1 PKG
25,20 €
25,20 €
Prezzo di listino27,10 €Risparmia il 7%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
25,20 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
25,20 €
Prezzo di listino27,10 €Risparmia il 7%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
pkg of 12 ea
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 7855704
Diam. int.
4.5 mm
Misura parete
1.78 mm
Note legali
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)