Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 ea | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 149,00 € |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Manufacturer/tradename:
Bel-Art F18961-0060
Material:
acrylic
Packaging:
pack of 1 ea
149,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartimaterial
acrylic
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F18961-0060
General description
Acrylic rack holds pipettes of a wide variety of sizes on either the upper rack (25 mm wide slots) or the lower rack (20 mm wide slots).
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Bel-Art F18961-0060 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS234631 | manufacturer/tradename Bel-Art H18962-0006 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS20611 |
| material acrylic | material acrylic , clear (workstation) | material stainless steel | material clear acrylic rack |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pipette workstation
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?