Documenti fondamentali
Z503460
Sigma-Aldrich
Scienceware® Poxygrid® baskets
basket L × W × H 63 cm × 36 cm × 15 cm
Scegli un formato
1 EA
138,00 €
138,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
138,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103200
NACRES:
NB.35
138,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art H16759-0000
Cestello lungh. × largh. × alt.
63 cm × 36 cm × 15 cm
Descrizione generale
Epoxy-coated steel. Use in transport or batch dipping glassware.
Note legali
Poxygrid is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)