Documenti fondamentali
BAH167010000
Straining basket
O.D. 4 in.
Scegli un formato
1 EA
197,00 €
197,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
197,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103200
NACRES:
NB.35
197,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art H16701-0000
Diam. int. × alt.
86 mm (3 3/8 in.) × 127 mm (5 in.)
D.E.
101.6 mm
4 in.
Descrizione generale
A plastic loop handle keeps hands away from the contents. The holes are 2 mm (0.080 in.) diameter.
  • Pierced polyethylene baskets load and unload quickly
  • Chemical and corrosion resistant
  • Use for dipping parts or straining large particles
  • Can be used at temperatures up to 82 °C (180 °F)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)