Documenti fondamentali
Z503371
Sigma-Aldrich
Scienceware® clip clamp
midi
Scegli un formato
12 EA
18,40 €
18,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
12 EA
18,40 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.35
18,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Caratteristiche
for tubing o.d. 3.2 ‑ 11 mm
Confezionamento
pkg of 12 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art H18228-0000
Descrizione generale
Clamps range from the simple on/off position of the mini, to a ratcheting control for the midi and maxi.
Note legali
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. What kind of plastic is this product made out of?
    1 risposta
    1. This product is an Acetal plastic, also known as polyoxymethylene (POM).